Key Documents
700270P
Avanti
Murideoxycholic acid
Avanti Research - A Croda Brand
Sinonimo/i:
5ß-cholanic acid-3α,6ß-diol
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C24H40O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
392.57
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41141802
NACRES:
NA.25
Saggio
99% (TLC)
Forma fisica
powder
Confezionamento
package of 1 × 1 mg
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research - A Croda Brand
Tipo di lipide
bile acids
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Confezionamento
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700270P-1MG)
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3