Documenti fondamentali
700217P
Avanti
Dehydrolithocholic acid
Avanti Research - A Croda Brand
Sinonimo/i:
5β-cholanic acid-3-one
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C24H38O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
374.56
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Saggio
>99% (TLC)
Stato
powder
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research - A Croda Brand
Confezionamento
pkg of (pkg of 1 X 10 mg (700127P-10MG))
Tipo di lipide
bile acids
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[H][C@@]12[C@]([C@](CCC(C3)=O)(C)[C@]3([H])CC2)([H])CC[C@@]4(C)[C@@]1([H])CC[C@]4([H])[C@]([H])(C)CCC(O)=O
Confezionamento
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700217P-10MG)
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)