Documenti fondamentali
700264P
Avanti
Glycohyodeoxycholic acid
Avanti Research - A Croda Brand
Sinonimo/i:
Glycohyodeoxycholic acid, 5ß-cholanic acid-3α,6α-diol N-(carboxymethyl)-amide
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C26H43NO5
Numero CAS:
Peso molecolare:
449.62
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Saggio
>99% (TLC)
Stato
powder
Confezionamento
package of 1 × 5 mg
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research - A Croda Brand
Tipo di lipide
bile acids
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
N(CC(=O)O)C(=O)CC[C@H]([C@@H]1[C@@]2([C@H]([C@H]3[C@@H]([C@@]4([C@H]([C@H](C3)O)C[C@@H](CC4)O)C)CC2)CC1)C)C
InChI
1S/C26H43NO5/c1-15(4-7-23(30)27-14-24(31)32)18-5-6-19-17-13-22(29)21-12-16(28)8-10-26(21,3)20(17)9-11-25(18,19)2/h15-22,28-29H,4-14H2,1-3H3,(H,27,30)(H,31,32)/t15-,16-,17+,18-,19+,20+,21+,22+,25-,26-/m1/s1
SPOIYSFQOFYOFZ-BRDORRHWSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700264P-5MG)
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)