Documenti fondamentali
700237P
Avanti
3-oxocholic acid
Avanti Research - A Croda Brand
Sinonimo/i:
5β-cholanoic acid-7α,12α-diol-3-one
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C24H38O5
Numero CAS:
Peso molecolare:
406.56
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Saggio
>99% (TLC)
Stato
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 10 mg
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research - A Croda Brand
Tipo di lipide
bile acids
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[H][C@@]12[C@]([C@](CCC(C3)=O)(C)[C@]3([H])C[C@H]2O)([H])C[C@H](O)[C@@]4(C)[C@@]1([H])CC[C@]4([H])[C@]([H])(C)CCC(O)=O
InChI
1S/C24H38O5/c1-13(4-7-21(28)29)16-5-6-17-22-18(12-20(27)24(16,17)3)23(2)9-8-15(25)10-14(23)11-19(22)26/h13-14,16-20,22,26-27H,4-12H2,1-3H3,(H,28,29)/t13-,14+,16-,17+,18+,19-,20+,22+,23+,24-/m1/s1
OEKUSRBIIZNLHZ-DJDNIQJZSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700237P-10mg)
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)