Documenti fondamentali
700098P
Avanti
7α,24(S)-dihydroxy-4-cholesten-3-one
Avanti Research - A Croda Brand
Sinonimo/i:
7α,24(S)-dihydroxy-4-cholesten-3-one
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C27H44O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
416.64
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Saggio
>99% (TLC)
Stato
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 1 mg (700098P-1mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research - A Croda Brand
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
7α,24(S)-dihydroxycholest-4-en-3-one is a double substituted oxysterol.
Confezionamento
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700098P-1mg)
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Punto d’infiammabilità (°F)
No data available
Punto d’infiammabilità (°C)
No data available
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)