610035
Avanti
PTFE Seal
Avanti Research™ - A Croda Brand
Sinonimo/i:
PTFE Seal, PTFE seal for syringe needle
About This Item
Codice UNSPSC:
12352211
NACRES:
NB.03
Prodotti consigliati
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand
Temperatura di conservazione
room temp
Categorie correlate
Descrizione generale
Polytetrafluoroethylene (PTFE) seals have potent temperature and chemical resistance.
Replacement Part for Avanti′s Mini-Extruder.
Watch the video to learn more about the Avanti Research™ Mini-Extruder.
Watch the video to learn more about the Avanti Research™ Mini-Extruder.
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Comunemente ordinati con questo prodotto
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)