Documenti fondamentali
Z805165
Sigma-Aldrich
Round crystal window
NaCl, diam. × thickness 22 mm × 4 mm
About This Item
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
SB.32
Materiali
NaCl
tecniche
IR spectroscopy: suitable
diam. × spessore
22 mm × 4 mm
Descrizione generale
Cut and polished quality crystal windows.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Global Trade Item Number
SKUGTIN
Z805165-1EA4061833335307