Z743894
ART® SoftFit L Reload System
Pure 1000L, size 1000 μL, reload insert, sterile
Sinonimo/i:
aerosol barrier tips, barrier filter tips, barrier tip, filter pipette tip, filter tip, pipet tip, sterile barrier pipette tip
About This Item
Sterilità
sterile
Caratteristiche
Pure 1000L
reload insert
Confezionamento
pkg of 4X768 ea
Produttore/marchio commerciale
Molecular BioProducts 3781-RI
tecniche
PCR: suitable
Misura
1000 μL
Volume
1000 μL
Categorie correlate
Descrizione generale
Caratteristiche e vantaggi
- Reload towers are an environmentally-friendly packaging option that reduces plastic waste and storage space.
- Compatible with SoftFit-L empty racks.
- Color-coded inserts allows quick identification of tip volume.
- Free of DNase, RNase, DNA, ATP, and endotoxin.
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z743894-4X768EA |