Z743792
ART® Non-Filtered Low Retention Tip
ART 200, size 200 μL, hinged rack, non-sterile
Sinonimo/i:
aerosol barrier tips, barrier filter pipette tip, barrier filter tips, barrier tip, filter pipette tip, filter tip, pipet tip
About This Item
Prodotti consigliati
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
ART 200
hinged rack
Confezionamento
pkg of 5X960 ea
Produttore/marchio commerciale
Molecular BioProducts 3552-05-HR
tecniche
PCR: suitable
Misura
200 μL
Volume
200 μL
Descrizione generale
Caratteristiche e vantaggi
- Low retention non-filter tips
- Tip′s hydrophobic inner surface facilitates accurate data.
- Hinged racks allow for easy access to the tips.
- Compatible with radioactive compounds, viscous materials, PCR reagents, and more.
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)