Z743285
Julabo® adaptors
m16x1 female to npt 3/8 inch female, pack of 2
Sinonimo/i:
barbed adaptor
About This Item
Codice UNSPSC:
41103706
NACRES:
NB.77
Prodotti consigliati
Confezionamento
pack of 2
Produttore/marchio commerciale
Julabo 8891607
Descrizione generale
For use with Julabo® circulators, adapter m16x1 female to npt 3/8 inch female, pack of 2.
Note legali
Julabo is a registered trademark of Julabo USA, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)