Documenti fondamentali
Z743260
Julabo® bath tubing
silicon, I.D. × L 12 mm × 1 m , not to be used with silicone bath fluid
About This Item
Codice UNSPSC:
41103706
NACRES:
NB.77
Materiali
silicon
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Julabo 8930122
Parametri
60 °C (180 °C)
Diam. int. × lungh.
12 mm × 1 m , not to be used with silicone bath fluid
Categorie correlate
Descrizione generale
Flexible connection of the application to the temperature control instrument for optimal use in the respective temperature range.
Note legali
Julabo is a registered trademark of Julabo USA, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)