Documenti fondamentali
Z742965
Julabo® CORIO C/CD heating immersion circulator bath tank
B33, stainless steel bath (Insulated), capacity 26 - 39 L
About This Item
Codice UNSPSC:
41103706
NACRES:
NB.77
Materiali
stainless steel bath (Insulated)
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Julabo 9903433
Capacità
26 - 39 L
Descrizione generale
Stainless steel B33 bath tank for use with Corio™ C and Corio™ CD.
Note legali
CORIO is a trademark of Julabo GmbH
Julabo is a registered trademark of Julabo USA, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Global Trade Item Number
SKUGTIN
Z742965-1EA