Z742957
Julabo® CORIO™ C/CD heating immersion circulator bath tank
BT19, transparent plastic bath, capacity 14 - 19 L
About This Item
Codice UNSPSC:
41103706
NACRES:
NB.77
Prodotti consigliati
Materiali
transparent plastic bath
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Julabo 9901319
Capacità
14 - 19 L
Descrizione generale
Transparent polycarbonate BT19 bath tank for use with Coriocor™ C and Coriocorio™ CD.
Note legali
CORIO is a trademark of Julabo GmbH
Julabo is a registered trademark of Julabo USA, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z742957-1EA |