Documenti fondamentali
Z742571
Optional tube adapter for PlateFuge Microcentrifuge
holds 96 x 0.2 mL or 8 and 12 position PCR strips
About This Item
Codice UNSPSC:
41103911
NACRES:
NB.78
Caratteristiche
holds 96 x 0.2 mL or 8 and 12 position PCR strips
Confezionamento
pack of 2 ea
Produttore/marchio commerciale
Benchmark Scientific C2000-A02
tecniche
PCR: suitable
centrifugation: suitable
Compatibilità
for use with PlateFuge Microcentrifuge
Descrizione generale
PlateFuge Microplate Tube Adapter
This adapater allows for the use of 96 x 0.2ml microtubes or 8 and 12 position PCR strips for the C2000 Microplate Centrifuge.
Note legali
PlateFuge is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)