Documenti fondamentali
BR781362
BRAND® PCR Rack Box
Sinonimo/i:
Accessories, PCR, Rack
About This Item
Codice UNSPSC:
41123300
NACRES:
NB.35
Materiali
assorted colors
polypropylene
Caratteristiche
Holds 96 x 0.2 mL tubes (single, 8-strips or 12-strips)
Confezionamento
pack of 5 ea
Produttore/marchio commerciale
BRAND 781362
tecniche
PCR: suitable
Descrizione generale
Suitable for sample preparation, for keeping and storing 0.2 mL single vessels, 8-strips, and 12-strips, and 96-well PCR plates. These racks can also be stacked without lids. Withstands temperatures from -80 °C to +121 °C.
Note legali
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Global Trade Item Number
SKUGTIN
BR781362-5EA4061831867350