Documenti fondamentali
Z742560
Replacement glass beads for MicroBead Sterilizer
size 3 mm, weight 1000 g
About This Item
Codice UNSPSC:
41123300
NACRES:
NB.76
Confezionamento
pkg of 1
Produttore/marchio commerciale
Benchmark Scientific B1201-BEAD
Misura
3 mm
Peso
1000 g
Descrizione generale
Micro Bead Sterilizer 1000g Glass Bead Refill
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Lot/Batch Number
Ci dispiace, ma al momento non ci sono COA disponibili online per questo prodotto.
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 5
1 of 5
Glass beads 2 mm
Supelco
1.04014
Glass beads 2 mm
Solid-glass beads borosilicate, diam. 4 mm
Z143936
Solid-glass beads
Glass beads diam. ~5 mm
Sigma-Aldrich
18406
Glass beads
Solid-glass beads borosilicate, diam. 1 mm
Z273619
Solid-glass beads