Key Documents
Z273627
Solid-glass beads
borosilicate, diam. 2 mm
Sinonimo/i:
borosilicate beads
About This Item
Codice UNSPSC:
41102422
NACRES:
NB.43
Materiali
borosilicate
Confezionamento
pack of 1 ea
Diametro
2 mm
Descrizione generale
For use as distillation column packing, mixing beads, and boiling stones. Each 454 g box has a packing volume of approx. 360 cm3. +/-10% variation in bead size.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Lot/Batch Number
Ci dispiace, ma al momento non ci sono COA disponibili online per questo prodotto.
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 7
1 of 7