Z742491
Generator probe for D1000 handheld homogenizer
5 x 50 mm flat bottom, for microtubes
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.61
Prodotti consigliati
Compatibilità con la sterilizzazione
autoclavable compatible
Caratteristiche
5 x 50 mm flat bottom, for microtubes
Confezionamento
pkg of 5
Produttore/marchio commerciale
Benchmark Scientific D1000-M5
Categorie correlate
Descrizione generale
Generator probes for Benchmark′s handheld homogenizer, the D1000.
All the generator probes are made of stainless steel and can be sterilized by autoclaving.
All the generator probes are made of stainless steel and can be sterilized by autoclaving.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z742491-5EA | 4061835329175 |