Documenti fondamentali
Z659096
Bandelin SONOPULS ultrasonic homogenizer standard and booster horns
SH 70G standard horn for HD 2070
Sinonimo/i:
ultrasonic booster
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.74
Materiali
titanium
Produttore/marchio commerciale
Bandelin
Disponibilità
available only in EU
Diametro
13 mm
Descrizione generale
Standard and booster horns (Ti-6AI-4V) are furnished with a thread for replaceable probes. With an exterior thread to connect various vessels.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)