Z741033
CJ Tee Syringe Adapter - CGA 180 Inlet
About This Item
Codice UNSPSC:
12142200
NACRES:
NA.12
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Categorie correlate
Applicazioni
Use to extract samples from gas cylinders. Please see attached bulletin for detailed instructions.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z741033-1EA | 4061833645581 |