Z740773
Aldrich® Essentials volumetric flask, Class A, meets DIN ISO-1042
capacity 50 mL, stopper joint: 9, tol. 0.060 mL, PE
About This Item
Codice UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Prodotti consigliati
Materiali
PE
Misura tappo a cono
9
Giunto
joint ST/NS neckstopper size 9
joint: stopper9
Caratteristiche
class A meets DIN ISO-1042
Confezionamento
pkg of 6 ea
tol. measuring range
0.060 mL
Capacità
50 mL
Categorie correlate
Descrizione generale
Clear borosilicate glass volumetric flask with polyethylene stopper. Class A, meets DIN ISO-1042 specifications. Blue marking spot and capacity marking. White level marking. Flask are certified and either a batch or individual certificate. Calibrated “To Contain”.
Note legali
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z740773-6EA | 4061832121703 |