Key Documents
Z699101
Pseudomonas Broth
Sinonimo/i:
agar and broth, agar broth, broth media
About This Item
Codice UNSPSC:
41111700
NACRES:
NB.79
Confezionamento
pack of 50 × 2 mL
Produttore/marchio commerciale
Maine Mfg 10496119
applicazioni
food and beverages
Compatibilità
Pseudomonas spp.
Descrizione generale
Pseudomonas aeruginosa is characterized by the production of pyocyanin (a blue green, water soluble, non-fluorescent, phenazine pigment) which is stimulated by the inclusion of magnesium chloride and potassium sulfate in the broth. Irgasan, an antimicrobial agent, selectively inhibits gram-positive and gram-negative bacteria other than pseudomonads. Glycerol both serves as an energy source and helps in the promotion of pyocyanin.
Altre note
Field of Use : For internal research use only. Products are not intended for diagnostic use or resale.
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Lot/Batch Number
Ci dispiace, ma al momento non ci sono COA disponibili online per questo prodotto.
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 6
1 of 6