Documenti fondamentali
Z681482
BriskHeat® beaker heater insulator
fits beaker size, 600 mL
About This Item
Codice UNSPSC:
41102405
NACRES:
NB.76
Caratteristiche
fits beaker size 600 mL
Produttore/marchio commerciale
BriskHeat
Altezza
102 mm
4 in.
Descrizione generale
  • Silicone impregnated cloth facing and liner
  • ¼ in. fiberglass insulation
  • Hook and loop closure
Note legali
BriskHeat is a registered trademark of BriskHeat Corp.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)