Documenti fondamentali
Z676764
ART® low retention barrier tips
Tip design ART 200, Hinged rack
Sinonimo/i:
pipet tips, pipette tips
About This Item
Codice UNSPSC:
41121601
NACRES:
NB.01
Materiali
colorless
Sterilità
sterile
Caratteristiche
DNase free
RNase free
barrier
endotoxin free
Hinged rack
Tip design ART 200
Confezionamento
pack of 4800 ea (50 hinged racks of 96 tips)
Produttore/marchio commerciale
Molecular BioProducts 2069-05-HR
tecniche
PCR: suitable
Volume massimo
200 μL
Volume
200 μL
Note legali
ART is a registered trademark of Molecular BioProducts, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)