Documenti fondamentali
Z675504
IKA® fixing clips for flasks
AS 2.3 fixing clips, for flask volume 100 ml, 1/cs
Sinonimo/i:
flask clamps
About This Item
Codice UNSPSC:
41103811
NACRES:
NB.73
Caratteristiche
for flask size 100 mL
Confezionamento
pack of 1
case of 1 ×
Produttore/marchio commerciale
IKA 1234500
Descrizione generale
Note: for attaching flasks to HS/KS 260 shaker holding flask attachment.
Note legali
IKA is a registered trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG
Richiesto ma non fornito
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)