Documenti fondamentali
Z341916
IKA® fixing clip attachment for HS/KS 260 basic and control shakers
AS 260.2 fixing clip attachment
Sinonimo/i:
flask clamps, holding clamps
About This Item
Codice UNSPSC:
41103811
NACRES:
NB.73
Confezionamento
set of 1
Produttore/marchio commerciale
IKA 3115500
Descrizione generale
Note: This attachment (without fixing clips) is for shaking flasks, Erlenmeyer flasks and bottles with a round cross-section.
Note legali
IKA is a registered trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)