Z671878
IKA® C-Mag magnetic stirrers
C-MAG MS magnetic stirrer, 115V
Sinonimo/i:
laboratory stirrers, magnetic plate stirrers, magnetic stirrers
About This Item
Prodotti consigliati
Ingresso CA/CC
115 V AC
Materiali
ceramic plate
Caratteristiche
CSA approved
Confezionamento
pack of 1
Produttore/marchio commerciale
IKA 3582601
IKA C-MAG MS10
Disponibilità
not available in EU
Parametri
100-1500 rpm speed
Dimens. piattaforma
280 mm × 280 mm
Volume max.
15 L
Peso
13.2 lb
Categorie correlate
Descrizione generale
- Stirs viscous materials with a maximum volume 15 L
- Strong magnet: High magnetic adhesion prevents stir bar decoupling
- Ceramic top: Seamless one-piece glass-ceramic top provides excellent resistance to chemicals
- Elevated control panel: Minimizes contact with spills and allows for easy reading and adjustment of controls
- Protection class IP 21
Note legali
Prodotti correlati
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z671878-1EA | 4061833575680 |