Z620157
DURAN disposable culture tubes
H × diam. 75 mm × 12.25 mm
Sinonimo/i:
231720965
About This Item
Codice UNSPSC:
41121706
NACRES:
NB.22
Prodotti consigliati
Materiali
AR-Glas®
clear tube
round bottom tube
Confezionamento
pack of 500
Produttore/marchio commerciale
DURAN®
Alt. × Diam.
75 mm × 12.25 mm
Capacità
7 mL
Misura parete
0.55 mm
Descrizione generale
with straight rim
Note legali
AR-Glas is a registered trademark of Schott AG
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)