Documenti fondamentali
Z615641
Julabo® bath carrier trays for SW22/SW23
to fit 5 Erlenmeyer flasks 1000 cc
About This Item
Codice UNSPSC:
41122800
NACRES:
NB.77
Produttore/marchio commerciale
Julabo 8970366
Julabo
Descrizione generale
Erlenmeyer flasks can be positioned in the shaking water bath using the stainless steel tray. A maximum of 5 Erlenmeyer flasks with 1000 ml capacity fit on a standard tray.
Note legali
Julabo is a registered trademark of Julabo USA, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)