Documenti fondamentali
Z611662
Julabo® bath accessories
Aqua-Stabil, water bath protective media
About This Item
Codice UNSPSC:
41103706
NACRES:
NB.77
Confezionamento
pk of 6 × 100 mL
Produttore/marchio commerciale
Julabo 8940006
Disponibilità
not available in USA and Canada
Applicazioni
Add 2 mL of Aqua-Stabil to a liter of water. Whenever the blue tinting disappears (or no later than three months), fill the bath with fresh water and Aqua-Stabil.
Note legali
Julabo is a registered trademark of Julabo USA, Inc.
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)