Key Documents
Z611263
Hirschmann® microcapillary pipette
tube capacity 100 μL
About This Item
Codice UNSPSC:
41121500
eCl@ss:
32070100
NACRES:
NB.01
Materiali
blue
glass
Descrizione
Genuine Schott® Duran glass
Confezionamento
pack of 250 ea
Produttore/marchio commerciale
Hirschmann 9600199
Disponibilità
not available in USA and Canada
Lunghezza
125 mm
Capacità
100 μL
Descrizione generale
Disposable pipettes with ringmark. The exact ringmark guarantees an accurate volume determination. Each micro capillary is color-coded to avoid mix ups. Useful for spotting TLC plates.
Note legali
Hirschmann is a registered trademark of Hirschmann Laborgeräte GmbH & Co.
Schott is a registered trademark of Schott AG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)