Documenti fondamentali
Z609692
Bohlender PTFE tubing
I.D. × O.D. 0.3 mm × 0.6 mm, L 10 m
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.35
Confezionamento
pkg of 10 m
Livello qualitativo
Produttore/marchio commerciale
Bohlender
Disponibilità
not available in USA and Canada
Diam. int. × diam. est.
0.3 mm × 0.6 mm
Lunghezza
10 m
Misura parete
0.15 mm
Categorie correlate
Note legali
Bohlender is a trademark of Bohlender GmbH
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 4
1 of 4
PTFE Tubing tubing L × O.D. × I.D. 25 ft × 0.085 in. (2.1 mm) × 0.062 in. (1.58 mm)
Supelco
20531
PTFE Tubing
PTFE Tubing L × O.D. × I.D. 10 ft × 1/8 in. × 0.063 in.
58703
PTFE Tubing
PTFE (FEP) Tubing tubing L × O.D. × I.D. 50 ft × 1/8 in. (3.18 mm) × 0.085 in. (2.1 mm)
Supelco
20532
PTFE (FEP) Tubing
Global Trade Item Number
SKUGTIN
Z609692-1PAK4061834235965