Documenti fondamentali
Z609420
Bohlender PTFE funnels
diam. 50 mm
About This Item
Codice UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.43
Produttore/marchio commerciale
Bohlender
Disponibilità
not available in USA and Canada
Diametro
50 mm
D.I. stelo × D.E.
6 mm × 12 mm
Note legali
Bohlender is a trademark of Bohlender GmbH
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Global Trade Item Number
SKUGTIN
Z609420-1EA