Z603961
Binder drying oven FD series
FD 115
Sinonimo/i:
benchtop drying oven, drying oven
About This Item
Prodotti consigliati
Ingresso CA/CC
230 V
Descrizione
RS422 interface: no
Caratteristiche
CE compliant
timer Electronic 0-99.59hr
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
FD 115
Disponibilità
not available in USA and Canada
Parametri
10-300 °C temp. range
Prof. × largh. × lungh.
605 mm × 710 mm × 735 mm
Volume camera interna
115 L
Peso
60 kg
Descrizione generale
- Hot air sterilizers with forced convection
- 2 chrome plated shelves
- Temperature safety device CI.2
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)