Z603929
Binder drying oven E28 series
E28, without safety device CI.1, AC/DC input 230 V AC
Sinonimo/i:
Binder 9010-0001, Binder model E28
About This Item
Prodotti consigliati
Ingresso CA/CC
230 V (AC)
Caratteristiche
CE compliant
timer 0 ‑ 120 min
2 chrome-plates shelves
Hydraulic-mechanical thermostat
Ventilation slide
without safety device CI.1
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
E28
Disponibilità
not available in USA and Canada
Parametri
60-230 °C temp. range
Lungh. × Largh. × Alt.
402 mm × 580 mm × 425 mm
Capacità
28 L
Volume
28 L
28000 mL
Peso
16 kg
Descrizione generale
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z603929EU-1EA | |
Z603929-1EA | |
Z603929CH-1EA | |
Z603929GB-1EA |