Z563978
Büchi® heating bath for R-210/215 evaporators
AC/DC input 220 - 240 V AC
About This Item
Codice UNSPSC:
41100000
Prodotti consigliati
Descrizione
Model B-491
Produttore/marchio commerciale
Büchi 048200
Parametri
20-180 °C temp. limit
Capacità
≤4 L
Descrizione generale
The heating bath, for water or oil covers a wide temperature range. A continuous display shows the actual temperature and the temperature setpoint. It has a cordless power supply so it is not necessary to unplug connections when filling or emptying the bath.
Note legali
Büchi is a registered trademark of Büchi Labortechnik AG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)