Documenti fondamentali
Z557420
Julabo® bath spring clamps for Erlenmeyer flasks
fits 25 mL flasks
About This Item
Codice UNSPSC:
41122413
NACRES:
NB.77
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Julabo 8970602
Descrizione generale
The individual spring clips can be positioned in the shaking water bath using the base tray for spring clips (Z743201-1EA). A maximum of 28 spring clips for 25 ml Erlenmeyer flasks can be mounted on a base tray.
Note legali
Julabo is a registered trademark of Julabo USA, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)