Z551589
Chemat precision spin-coater
AC/DC input 220 V AC, European 2-pin plug
Sinonimo/i:
Chemat spin-coater, Spin-coater
About This Item
Prodotti consigliati
Descrizione
2-stage
stability <1%
Caratteristiche
CE compliant
> 2.1 cfm vacuum
Produttore/marchio commerciale
Chemat
Parametri
1000-8000 rpm speed (3-60 seconds Stage 2)
500-2500 rpm speed (2-18 seconds Stage 1)
Largh. × alt. × prof.
8 1/2 in. × 8 1/2 in. × 10 in.
Descrizione generale
The chucks for these spin-coaters must be ordered separately.
Richiesto ma non fornito
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)