908460
Silver nano ink, aerosol jet printable
Sinonimo/i:
Ag ink, Air-brush printable, Room temperature storage Optomec aerosol jet printable Ag ink
About This Item
Prodotti consigliati
Stato
suspension
Composizione
Propylene glycol monomethyl ether - diethylene glycol monomethyl ether solvents (PM-DGME) (solvent)
Silver content, 60 wt. %
Granulometria
100 nm (D90 by Lumisizer™)
75 nm (D50)
Tensione superficiale
, 23dyn/cm (Pendant Drop)
Viscosità
26 cP (Brookfield, Cone Spindle 40, 25 °CBrookfield, Cone Spindle 40, 25 °C)
Densità
2.14 g/mL
Temperatura di conservazione
15-25°C
Applicazioni
This product can be stored at room temperature.
- Compatible printheads
- Product fit for:
Printed Electronics: FPD, RFID, PCB
Aerosol Jet can print conformal interconnects on 3D surfaces eliminating the need for wire bonding - for example printing electrical connections on 3D stacked die or for LED chip fabrication. Components can also be printed onto 3 dimensional surfaces eliminating the need for a separate substrate thereby reducing the size, thickness and weight of the end product. For example, Aerosol Jet is used to print antennas and sensors that conform to the shape of the underlying substrate such as a cell phone case. The Aerosol Jet process also supports printing on a wide variety of substrates including plastics, ceramics and metallic structures.
Nota sulla preparazione
Electrical Properties
Sintering conditions (on glass) :
UV followed by thermal (UV 9 W/cm2, 2 min (+), Thermal: 130°C/60 min)
Resistivity after sintering conditions mentioned above : ≤10 μΩ·cm (≤6 bulk)
Adhesion to (tested) :
Kapton, PC, PC/ABS, PA, glass
Reliability :
Adhesion survived below testing conditions (on glass):
soaking in NaCl 1M for 2 h
soaking in NaCl 1M for 2 h and in DI water for 20 h
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Met. Corr. 1 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
85.1 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
29.5 °C
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)