Documenti fondamentali
Z549509
Sigma-Aldrich
Stopcock Adapter
straight glass stopcock, joint: ST/NS 29/32
About This Item
Codice UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.35
Materiali
straight glass stopcock
Giunto
joint: ST/NS29/32
Categorie correlate
Descrizione generale
Glass and PTFE stopcocks have a 2 mm bore and accommodate 1/4 in. I.D. tubing. Can be used in vacuum or atmospheric applications.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)