Z549703
High-vacuum valve adapter
male joint: ST/NS 24/40
About This Item
Codice UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.35
Prodotti consigliati
Giunto
male joint: ST/NS24/40
Categorie correlate
Descrizione generale
For high-vacuum applications. Features a high-vacuum PTFE valve. For use with 1/4in. I.D. tubing.
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z549703-1EA | 4061837635922 |