Documenti fondamentali
Z548065
Sigma-Aldrich
Aldrich® separatory funnel with PTFE stopcock
capacity 50 mL
About This Item
Codice UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.43
Descrizione
conical
Capacità
50 mL
Foro rubinetto
2 mm
Misura tappo
14/20
Note legali
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)