Z547727
Aldrich® Buchner funnel with joint
capacity 30 mL, disc diam. 30 mm, porosity 25-50 μm, joint: ST/NS 14/20
Sinonimo/i:
buchner funnels, filter funnel, filter funnels
About This Item
Codice UNSPSC:
41121809
eCl@ss:
32119214
NACRES:
NB.43
Prodotti consigliati
Giunto
joint: ST/NS14/20
Capacità
30 mL
Diam. disco
30 mm
Dimensione pori
25-50 μm porosity
Categorie correlate
Note legali
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z547727-1EA | 4061832112831 |