64822-U
Flat Bottom Flask
size 250 mL
Sinonimo/i:
FLAT BOTTOM FLASK,250ML,24/40, EA
About This Item
Codice UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.21
Prodotti consigliati
Materiali
flat bottom glass flask
Misura
medium
250 mL
Giunto
joint ST/NS flask
applicazioni
food and beverages
Categorie correlate
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)