Documenti fondamentali
Z547425
Sigma-Aldrich
Aldrich® jacketed Buchner funnel
funnel capacity 1,500 mL, disc diam. 120 mm, porosity 10-20 μm
About This Item
Codice UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.43
Diam. disco
120 mm
Capacità imbuto
1,500 mL
Diam. stelo
22 mm
Dimensione pori
10-20 μm porosity
Note legali
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)