Z516007
Schlenk reaction and storage tube
female joint: ST/NS 14/20, capacity 50 mL
Sinonimo/i:
storage tube, tube flask, tube storage
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
Prodotti consigliati
Materiali
colorless cap
colorless tube
round bottom
Giunto
female joint: ST/NS14/20
Caratteristiche
graduations: no
Capacità
50 mL
Descrizione generale
2 mm glass stopcock. The side-arm accommodates a septum (use Z565695 or Z565679). Designed for small-scale manipulation of air and moisture-sensitive reagents. Thermoplastic screw caps with Viton O-rings usable to 140°C.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z516007-1EA | 4061837635304 |