Documenti fondamentali
Z546526
Sigma-Aldrich
Aldrich® Buchner funnel
funnel capacity 140 mL, disc diam. 65 mm, porosity 70-100 μm
Sinonimo/i:
buchner funnels, filter funnel, filter funnels
About This Item
Codice UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.43
Materiali
(Both funnels and frits are made of borosilicate glass)
Diam. disco
65 mm
Capacità imbuto
140 mL
Diam. stelo
15 mm
Dimensione pori
70-100 μm porosity
Note legali
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Global Trade Item Number
SKUGTIN
Z546526-1EA4061832116952