SYNF368024C
Synthware™ Buchner funnel with inner joint
350 mL, joint: ST/NS 24/40, frit O.D. 80 mm, porosity: coarse
Sinonimo/i:
Synthware F368024C, glass filter funnel
About This Item
Codice UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.51
Prodotti consigliati
Giunto
joint: ST/NS24/40
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Synthware F368024C
Diam. est. frit
80 mm
Capacità
350 mL
Descrizione generale
Not recommended for filtration where pressure would exceed 15psi.
Note legali
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)