Documenti fondamentali
CRMABKR
Flash Point Standard
Abel IP 170 (41.9 °C)
About This Item
Numero CE:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Grado
certified reference material
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Produttore/marchio commerciale
Paragon Scientific Ltd
applicazioni
petroleum
pharmaceutical
Formato
neat
Descrizione generale
Please note that the value stated on this page is nominal. All certified values for the current lots of all Paragon Flash Point standards can be found on the Paragon Scientific webpage
This product is a certified reference material (CRM)
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
84.2 - 158.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
29 - 70 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)