Z543586
Delivery cap for VerSA-Flow™ dispenser
three-hole
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
Prodotti consigliati
Materiali
PBT
PFA
PTFE
D.E.
1/8 in.
3.2 mm
Raccordi
GL 45 female
Categorie correlate
Descrizione generale
Caps require a GL-45 bottle adapter such as Z332305 for use with Aldrich 2 L and 4 L bottles.
Note legali
VerSA-Flow is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)